Tisk…
trans-β-Nitrostyrene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
L14367.06 L14367.14
L14367.06EA 999 CZK
L14367.06 L14367.14
trans-β-Nitrostyrene ≥98%
trans-β-Nitrostyrene
Purity: 98% CAS No.: 5153-67-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 55-58° Boiling Point: 250-260° Beilstein Reference: 1210066 MDL No.: MFCD00007402
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Bod varu: 250…260 °C
Bod tání: 55…58 °C
MDL Number: MFCD00007402
CAS číslo: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0