3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Nitro-3-vinylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N26601-10G
N26601-2.5G
SIALN26601-10GEA
17920
CZK
SIALN26601-10G
SIALN26601-2.5G
3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
3-Nitrostyrene
Vzorec:
C₈H₇NO₂ MW: 149,1467 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007276 CAS číslo: 586-39-0 EINECS: 209-575-4 |