Tisk…
3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Nitro-3-vinylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N26601-10G N26601-2.5G
SIALN26601-10GEA 17920 CZK
SIALN26601-10G SIALN26601-2.5G
3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
3-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,1467 g/mol
MDL Number: MFCD00007276
CAS číslo: 586-39-0
EINECS: 209-575-4