Tisk…
3-Nitrostyrene 97% Stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Nitro-3-vinylbenzene
128990025 128990100
ACRO128990025EA 3680 CZK
ACRO128990025 ACRO128990100
3-Nitrostyrene 97% Stabilised
3-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149.1467 g/mol
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007276
CAS číslo: 586-39-0
EINECS: 209-575-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol