trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14882.06
A14882.14
A14882.06EA
2020
CZK
A14882.06
A14882.14
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 3156-34-1
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.60
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 2328095
Vzorec:
C₈H₆ClNO₂ Bod tání: 46…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024820 CAS číslo: 3156-34-1 |