Tisk…
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
B25484.22 B25484.14
B25484.22EA 2680 CZK
B25484.22 B25484.14
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 268568-11-2 Molecular Formula: C9H10INO2 Formula Weight: 291.09 Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD04038940
Vzorec: C₉H₁₀INO₂
MW: 291,09 g/mol
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038940
CAS číslo: 268568-11-2