Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
481920-1G 481920-500MG
SIAL481920-1GEA 4240 CZK
SIAL481920-1G SIAL481920-500MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
CAS číslo: 473-27-8