Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
470074-1G 470074-5G
SIAL470074-1GEA 1680 CZK
SIAL470074-1G SIAL470074-5G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
MDL Number: MFCD00040926
CAS číslo: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III