4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
470074-1G
470074-5G
SIAL470074-1GEA
1680
CZK
SIAL470074-1G
SIAL470074-5G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec:
C₇H₆F₃NS MW: 193,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040926 CAS číslo: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |