4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 372-16-7
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 103°/11mm
Beilstein Reference: 2208859
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040926
Vzorec:
C₇H₆F₃NS Bod varu: 103 °C (11 mmHg) Hustota: 1,344 Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040926 CAS číslo: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |