4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20313.03
B20313.06
B20313.03EA
1720
CZK
B20313.03
B20313.06
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Purity: 90+%
CAS No.: 4021-50-5
Molecular Formula: C8H5F3OS
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Stench
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 2328411
MDL No.: MFCD00129191
Vzorec:
C₈H₅F₃OS Bod varu: 219 °C Bod tání: 29…31 °C Hustota: 1,310 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129191 CAS číslo: 4021-50-5 |