Tisk…
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
404764-25G 404764-5G
SIAL404764-25GEA 4420 CZK
SIAL404764-25G SIAL404764-5G
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide, Sigma-Aldrich®
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Vzorec: C₈H₈N₄O₃S
MDL Number: MFCD00029626
CAS číslo: 2158-14-7