Tisk…
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L15916.06 L15916.14
L15916.06EA 1170 CZK
L15916.06 L15916.14
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Purity: 97% CAS No.: 2158-14-7 Molecular Formula: C8H8N4O3S Formula Weight: 240.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2219568 MDL No.: MFCD00029626
Vzorec: C₈H₈N₄O₃S
MW: 240,24 g/mol
Bod tání: 107…111 °C
MDL Number: MFCD00029626
CAS číslo: 2158-14-7