4-(4-Chlorophenoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
695386-25G
695386-5G
SIAL695386-25GEA
6990
CZK
SIAL695386-25G
SIAL695386-5G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₀ClNO MW: 219,67 g/mol |
MDL Number:
MFCD00043925 CAS číslo: 101-79-1 EINECS: 202-976-5 |