Tisk…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 913 CZK
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043925
CAS číslo: 101-79-1
EINECS: 202-976-5