Tisk…
Methyl-2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
652628-25G 652628-5G
SIAL652628-25GEA 0 CZK
SIAL652628-25G SIAL652628-5G
Methyl-2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClINO₂
MW: 311,51 g/mol
MDL Number: MFCD00673017
CAS číslo: 289039-84-5