Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20187.06
L20187.14
L20187.06EA
2630
CZK
L20187.06
L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 5202-89-1
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 168-170°/1mm
MDL No.: MFCD00007837
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ Bod varu: 168…170 °C (1 mmHg) Bod tání: 67…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007837 CAS číslo: 5202-89-1 EINECS: 225-992-4 |