Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11125.09
L11125.18
L11125.09EA
1680
CZK
L11125.09
L11125.18
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5900-58-3
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1072895
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ Bod tání: 66…68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017568 CAS číslo: 5900-58-3 EINECS: 227-593-0 |