Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
A16666.22
A16666.06
A16666.14
A16666.22EA
9480
CZK
A16666.22
A16666.06
A16666.14
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 52727-57-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 972720
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ Bod tání: 71…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144761 CAS číslo: 52727-57-8 |