Tisk…
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
H52987.03 H52987.06
H52987.03EA 3780 CZK
H52987.03 H52987.06
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 96% CAS No.: 101251-09-6 Molecular Formula: C8H10BNO3 Formula Weight: 178.98 Melting Point: 215-220° MDL No.: MFCD02179451
Vzorec: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178.98 g/mol
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179451
CAS číslo: 101251-09-6