Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
B22545.06
B22545.14
B22545.06EA
1240
CZK
B22545.06
B22545.14
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 372-29-2
Molecular Formula: C6H8F3NO2
Formula Weight: 183.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4229
Odour: Amine-like
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 83-85°/15mm
Beilstein Reference: 4397839
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00068195
Vzorec:
C₆H₈F₃NO₂ Bod varu: 83…85 °C (15 mmHg) Bod tání: 24…26 °C Hustota: 1,245 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068195 CAS číslo: 372-29-2 ADR: 8,III |