Methyl-3-aminocrotonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24953.22
B24953.36
B24953.22EA
1030
CZK
B24953.22
B24953.36
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 14205-39-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 122°/42mm
Beilstein Reference: 956592
MDL No.: MFCD00008072
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Bod varu: 122 °C (42 mmHg) Bod tání: 81…85 °C Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008072 CAS číslo: 14205-39-1 EINECS: 238-056-5 |