Tisk…
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156790050 156791000 156795000
ACRO156790050EA 861 CZK
ACRO156790050 ACRO156791000 ACRO156795000
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod tání: 81…83 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008072
CAS číslo: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %