Tisk…
Ethyl-3-aminocrotonate 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118031000 118035000
ACRO118031000EA 1430 CZK
ACRO118031000 ACRO118035000
Ethyl-3-aminocrotonate 98.5%
Ethyl-3-aminocrotonate
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,022 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008073
CAS číslo: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
UN: 3263
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test