Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
126450250
126451000
126455000
ACRO126450250EA
2980
CZK
ACRO126450250
ACRO126451000
ACRO126455000
Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Methyl-4-bromocrotonate
Vzorec:
C₅H₇BrO₂ Bod varu: 83…85 °C (13 mmHg) Hustota: 1,52 g/cm³ Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000246 CAS číslo: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥80 % |