Tisk…
Ethyl-4-bromocrotonate 75% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118120250 118120050 118121000
ACRO118120250EA 3230 CZK
ACRO118120250 ACRO118120050 ACRO118121000
Ethyl-4-bromocrotonate 75% tech.
Ethyl-4-bromocrotonate
Vzorec: C₆H₉BrO₂
Bod varu: 94…95 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,4 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000247
CAS číslo: 37746-78-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %