Tisk…
4-Mercaptophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
653152-1G 653152-5G
SIAL653152-1GEA 3070 CZK
SIAL653152-1G SIAL653152-5G
4-Mercaptophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
4-Mercaptophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
MDL Number: MFCD00797617
CAS číslo: 39161-84-7