4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27658.06
H27658.03
H27658.06EA
8140
CZK
H27658.06
H27658.03
4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
4-Mercaptophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39161-84-7
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-110°
MDL No.: MFCD00797617
Vzorec:
C₈H₈O₂S Bod tání: 105…110 °C |
MDL Number:
MFCD00797617 CAS číslo: 39161-84-7 |