Potassium tetraoxalate dihydrate 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
352111000
352110010
352115000
ACRO352111000EA
1010
CZK
ACRO352111000
ACRO352110010
ACRO352115000
Potassium tetraoxalate dihydrate 99%, extra pure
Potassium tetraoxalate dihydrate
Vzorec:
C₄H₃KO₈·2H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150443 CAS číslo: 6100-20-5 EINECS: 204-874-6 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 12 % to 16 % (1 g, 105°C) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |