Tisk…
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
G7513-100ML G7513-20ML
SIALG7513-100MLEA 1130 CZK
SIALG7513-100ML SIALG7513-20ML
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008044
CAS číslo: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM