4-Hydroxybenzylideneacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17605.14
A17605.22
A17605.14EA
2020
CZK
A17605.14
A17605.22
4-Hydroxybenzylideneacetone ≥97%
4-Hydroxybenzylideneacetone
Purity: 97%
CAS No.: 3160-35-8
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 2412544
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod tání: 106…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016490 CAS číslo: 3160-35-8 EINECS: 221-607-9 |