Tisk…
2,4-Dichlorobenzylideneacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25270.03 B25270.06
B25270.03EA 762 CZK
B25270.03 B25270.06
2,4-Dichlorobenzylideneacetone ≥97%
2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Purity: 97% CAS No.: 61888-78-6 Molecular Formula: C10H8Cl2O Formula Weight: 215.08 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD00052852
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂O
MW: 215.08 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052852
CAS číslo: 61888-78-6