Tisk…
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ≥96%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
646008-5G 646008-1G
SIAL646008-5GEA 19560 CZK
SIAL646008-5G SIAL646008-1G
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ≥96%, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
MDL Number: MFCD09026784
CAS číslo: 40003-41-6