1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
NSC-139021, TAN, 1-(2-Thiazoylazo)-2-naphthol
B24011.03
B24011.06
B24011.14
B24011.03EA
1450
CZK
B24011.03
B24011.06
B24011.14
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Purity: 98%
CAS No.: 1147-56-4
Molecular Formula: C13H9N3OS
Formula Weight: 255.30
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 223783
Vzorec:
C₁₃H₉N₃OS MW: 255.30 g/mol Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021611 CAS číslo: 1147-56-4 EINECS: 214-555-3 |