4-Thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
633658-1G
633658-5G
SIAL633658-1GEA
3270
CZK
SIAL633658-1G
SIAL633658-5G
4-Thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃NO₂S |
MDL Number:
MFCD00623589 CAS číslo: 3973-08-8 |