Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
377680010
377680050
ACRO377680010EA
2470
CZK
ACRO377680010
ACRO377680050
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₄H₃NOS Bod varu: 76…78 °C (24 mmHg) Hustota: 1,288 g/cm³ Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00142924 CAS číslo: 10200-59-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...