Tisk…
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
L19830.03 L19830.06
L19830.03EA 1100 CZK
L19830.03 L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 100124-06-9 Molecular Formula: C12H9BO3 Formula Weight: 212.01 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 1645426
Vzorec: C₁₂H₉BO₃
Bod tání: 286…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092336
CAS číslo: 100124-06-9