Tisk…
Benzo[b]furan-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
499943-25G 499943-5G
SIAL499943-25GEA 14540 CZK
SIAL499943-25G SIAL499943-5G
Benzo[b]furan-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
MDL Number: MFCD00236019
CAS číslo: 98437-24-2