Tisk…
6-Hydroxy-3-coumaranone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
630039-1G 630039-5G
SIAL630039-1GEA 1540 CZK
SIAL630039-1G SIAL630039-5G
6-Hydroxy-3-coumaranone, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-3-coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₃
MDL Number: MFCD00068174
CAS číslo: 6272-26-0