Tisk…
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L10951.03 L10951.06
L10951.03EA 1120 CZK
L10951.03 L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97% CAS No.: 6272-26-0 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.14 Melting Point: 240-242° Beilstein Reference: 121444
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068174
CAS číslo: 6272-26-0