Tisk…
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17920.03 L17920.06
L17920.03EA 1270 CZK
L17920.03 L17920.06
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 27329-70-0 Molecular Formula: C5H5BO4 Formula Weight: 139.90 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1637050
Vzorec: C₅H₅BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114696
CAS číslo: 27329-70-0