3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06
A11229.14
A11229.22
A11229.06EA
1970
CZK
A11229.06
A11229.14
A11229.22
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2861-28-1
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-130°
Beilstein Reference: 177739
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Bod tání: 127…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014576 CAS číslo: 2861-28-1 EINECS: 220-679-9 |