Tisk…
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
302620025 302620250
ACRO302620025EA 1150 CZK
ACRO302620025 ACRO302620250
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98.5+%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014576
CAS číslo: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.50 % (On dry substance)