3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09518.09
L09518.18
L09518.09EA
2270
CZK
L09518.09
L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 4439-02-5
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Bod varu: 135…140 °C (5 mmHg) Bod tání: 41…45 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005835 CAS číslo: 4439-02-5 EINECS: 224-655-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |