2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
B23955.03
B23955.06
B23955.03EA
1340
CZK
B23955.03
B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 126120-85-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 7292629
Vzorec:
C₈H₄F₂O₄ MW: 202,12 g/mol Bod tání: 202…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631473 CAS číslo: 126120-85-2 |