Tisk…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
594423-1G 594423-5G
SIAL594423-1GEA 940 CZK
SIAL594423-1G SIAL594423-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₂O₃
MW: 186,11 g/mol
MDL Number: MFCD00792420
CAS číslo: 656-42-8