2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
594423-1G
594423-5G
SIAL594423-1GEA
940
CZK
SIAL594423-1G
SIAL594423-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₂O₃ MW: 186,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00792420 CAS číslo: 656-42-8 |