5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22534.09
B22534.18
B22534.09EA
1410
CZK
B22534.09
B22534.18
5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Chloro-1,3-benzodioxole
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Vzorec:
C₇H₅ClO₂ Bod varu: 185…187 °C Hustota: 1,340 Bod vzplanutí: 93 °C (201 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010842 CAS číslo: 7228-38-8 |