Tisk…
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
308820050 308820250
ACRO308820050EA 2680 CZK
ACRO308820050 ACRO308820250
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Vzorec: C₉H₂₂O₆P₂
Bod varu: 171…174 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039887
CAS číslo: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %