Tisk…
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
A12461.09 A12461.18 A12461.30
A12461.09EA 2250 CZK
A12461.09 A12461.18 A12461.30
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
Purity: 96% CAS No.: 7598-61-0 Molecular Formula: C10H23O5P Formula Weight: 254.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4278 Boiling Point: 101-103°/8mm Beilstein Reference: 1785614 MDL No.: MFCD00009236
Vzorec: C₁₀H₂₃O₅P
MW: 254,26 g/mol
Bod varu: 101…103 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,052
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00009236
CAS číslo: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0