Tisk…
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
320950050 320950250
ACRO320950050EA 2110 CZK
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₁₃O₄P
MW: 168,13 g/mol
Bod varu: 124…126 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014418
CAS číslo: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %