Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
180696-25G
180696-5G
SIAL180696-25GEA
15590
CZK
SIAL180696-25G
SIAL180696-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec:
C₅H₁₁O₄P |
MDL Number:
MFCD00008769 CAS číslo: 4202-14-6 EINECS: 224-110-5 |